文件
8.14648
Sigma-Aldrich
4-Aminodiphenylamine
for synthesis
同義詞:
4-Aminodiphenylamine, Diphenyl black, N-Phenyl-p-phenylenediamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5)NH(C6H4)NH2
CAS號碼:
分子量::
184.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
202-951-9
蒸汽壓力
1 hPa
形狀
solid
自燃溫度
>500 °C
效力
464 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
8.9 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
bp
354 °C/1013 hPa
mp
72-75 °C
轉變溫度
flash point 199 °C
密度
1.09 g/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
InChI 密鑰
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 72 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°C)
199 °C