應用
p-苯二胺已被用于:
将抗褪色试剂添加到荧光显微镜的封固剂中,防止荧光素和其他荧光染料发生光漂白。
- 评估其在朗格汉斯样树突状细胞和自体T细胞中的敏化能力
- 处理小鼠耳背,以研究其全身免疫作用
- 加入甘油中,以制备冠状切片玻片,从而用于计算Aβ 斑块
将抗褪色试剂添加到荧光显微镜的封固剂中,防止荧光素和其他荧光染料发生光漂白。
生化/生理作用
p-苯二胺会引起皮肤过敏反应。它被广泛用于染发剂中。它最终会形成Bandrowski′s碱,其被发现是引起过敏的主要原因。p-苯二胺暴露会导致皮炎、荨麻疹和过敏反应。它可起电子供体的作用,已报道其可还原细胞色素c。
注意
储存过程中变黑。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
標靶器官
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges