重要文件
8.14152
Sigma-Aldrich
反式二苯基乙烯
for synthesis
同義詞:
反式二苯基乙烯, 反式-1,2-二苯基乙烯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH=CHC6H5
CAS號碼:
分子量::
180.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
203-098-5
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
crystals
bp
306-307 °C/1013 hPa
mp
121-124 °C
溶解度
0.00029 g/L
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
c2(ccccc2)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
InChI 密鑰
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 97.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 122 °C
熔程(上限值): ≤ 125 °C
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2