重要文件
81077N
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Polymer Enhanced, 30% Solution
29-31 g/dL protein (Biuret), USA origin, Tested for IgG, microbiological culture, Blood banking: suitable, Serology: suitable
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41141801
NACRES:
NA.47
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
Probumin® Bovine Serum Albumin Polymer Enhanced, 30% Solution, pack of 50 mL
描述
0.1% sodium azide as preservtive
Contains sodium azide less than 0.1 g/dL
品質等級
化驗
29-31 g/dL protein basis (biuret)
形狀
solution
儲存期限
36 mo.
分子量
~66 kDa
純化經由
heat shock fractionation
包裝
pack of 50 mL
製造商/商標名
Probumin®
來源
USA origin
濃度
29-31 g/dL protein (Biuret)
技術
microbiological culture: suitable
dilution
(Immunohematology)
(Serology)
雜質
Tested for IgG
pH值
7.2-7.4
異物活動
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.