重要文件
8.06807
Sigma-Aldrich
4-Nitrotoluene
for synthesis
同義詞:
4-Nitrotoluene, p-Nitrotoluene
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
4-(NO2)C6H4CH3
CAS號碼:
分子量::
137.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352102
酶委員會索引編號:
202-808-0
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
0.4 hPa ( 20 °C)
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
456 °C
效力
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.6 % (v/v)
bp
238-239 °C/1013 hPa
mp
50-52 °C
轉變溫度
flash point 106 °C
溶解度
0.26 g/L
密度
1.39 g/cm3
體積密度
700 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
222.8 °F - closed cup
閃點(°C)
106.00 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2