About This Item
線性公式:
Br(CH2)6Br
CAS號碼:
分子量::
243.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
211-067-2
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
推薦產品
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
效力
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-85 °C
轉變溫度
flash point >110 °C
密度
1.61 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
BrCCCCCCBr
InChI
1S/C6H12Br2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
InChI 密鑰
SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.604 - 1.606
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.604 - 1.606
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C