蒸汽壓力
0.83 hPa ( 80 °C)
品質等級
化驗
≥90.0% (GC)
自燃溫度
285 °C
expl. lim.
1.3-7 % (v/v)
bp
120 °C/13 hPa
mp
-7 °C
轉變溫度
flash point 133 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H14O4/c1-3-9(11)13-7-5-6-8-14-10(12)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI 密鑰
JHWGFJBTMHEZME-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.050 - 1.054
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.050 - 1.054
Identity (IR): passes test