重要文件
8.00673
Sigma-Aldrich
硬脂酸
for synthesis
同義詞:
硬脂酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)16COOH
CAS號碼:
分子量::
284.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
200-313-4
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥97% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
395 °C
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
370 °C/1013 hPa
mp
68-70 °C
轉變溫度
flash point 196 °C
溶解度
water: insoluble at 20 °C
體積密度
400‑500 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChI 密鑰
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Green Strong Cornstalk Rind-Based Cellulose-PVA Aerogel for Oil Adsorption and Thermal Insulation: 本研究重点介绍了一种新型气凝胶——该气凝胶加入了硬脂酸,可增强油吸附和隔热性能(X Yi et al., 2024)。
  • Preparation and characterization of self-aggregating micelles from stearic acid-modified burdock root polysaccharide: 本研究重点是使用硬脂酸开发胶束,探索其在食品科学和技术中的潜在应用价值(C Zhang et al., 2024)。
  • A prototype system for the removal of 137Cs from liquid radioactive waste using reverse osmosis membrane: 本文探讨了如何使用硬脂酸改性膜改善放射性废物处理(M Shaltout et al., 2024)。
  • Compatibility study of mirtazapine with several excipients used in pharmaceutical dosage forms employing thermal and non-thermal methods: 本文研究硬脂酸与制药辅料之间的相互作用,揭示可能的药物制剂问题D Circioban et al., 2024)。
分析報告
含量(GC,area%): ≥ 97.0%(a/a)
熔程(下限值): ≥ 68 °C
熔程(上限值): ≤ 70 °C
同一性(IR):通过测试
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
392.0 °F - Cleveland open cup
閃點(°C)
200 °C - Cleveland open cup