文件
8.00218
Sigma-Aldrich
(-)-Quinic acid
for resolution of racemates for synthesis
同義詞:
(-)-Quinic acid, 1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H12O6
CAS號碼:
分子量::
192.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
201-072-8
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (acidimetric)
形狀
powder
pH值
2.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
162.5 °C
溶解度
290 g/L (experimental)
密度
1.64 g/cm3 at 20 °C
體積密度
670‑750 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 160 °C
Melting range (upper value): ≤ 165 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -44.0 - -42.0 °
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1