文件
8.18869
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid
for resolution of racemates for synthesis
同義詞:
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, Di-O-benzoyl-D-tartaric acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5COOCH(COOH)CH(COOH)OCOC6H5
CAS號碼:
分子量::
358.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
241-097-1
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
powder
mp
150-154 °C
體積密度
510 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)
InChI 密鑰
YONLFQNRGZXBBF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in methanol): +117.0 - +123.0 °
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3