等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽壓力
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
化驗
99.8%
自燃溫度
914 °F
expl. lim.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
折射率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI 密鑰
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup