重要文件
580559
Millipore
紫杉醇, 6α-羟基
A metabolite of the anticancer agent Paclitaxel.
同義詞:
紫杉醇, 6α-羟基, 6-羟基泰素
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C47H51NO15
CAS號碼:
分子量::
869.91
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
colorless
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C47H51NO15/c1-24-30(61-43(57)33(51)32(27-16-10-7-11-17-27)48-41(55)28-18-12-8-13-19-28)22-47(58)40(62-42(56)29-20-14-9-15-21-29)36-45(6,38(54)35(60-25(2)49)31(24)44(47,4)5)37(53)34(52)39-46(36,23-59-39)63-26(3)50/h7-21,30,32-37,39-40,51-53,58H,22-23H2,1-6H3,(H,48,55)/t30-,32-,33+,34-,35+,36-,37-,39+,40-,45-,46+,47+/m0/s1
InChI 密鑰
NDCWHEDPSFRTDA-FJMWQILYSA-N
一般說明
抗癌剂紫杉醇(目录号 580555)的代谢物。注意:20 nmol = 17.4 µg。
抗癌剂紫杉醇(目录号580555)的代谢物。
注意:20 nmol = 17.4 µg。
生化/生理作用
主靶
抗癌药紫杉醇的代谢物
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:否
警告
毒性:致癌/致畸(D)
重構
溶液中不稳定;仅在使用前进行复溶。
其他說明
Baldwin, S.J., et al. 1999.Br. J. Clin. Pharmacol.48, 424.
Fischer, V., et al. 1999.Drug Metab.Dispos.27, 410.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
953.8 - 1041.3 °F
閃點(°C)
512.1 - 560.7 °C