This product has not been tested for suitability to detect bone marrow cell cycle in mice. This is an application that will need to be determined by the end-user.
推薦產品
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
雜質
≤10% ash
顏色
tan
溶解度
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C(=O)O)O[C@@H]3[C@@](C4[C@@](C5[C@]([C@@]6(C[C@H]([C@]7([C@H]([C@@H](C(CC7C6=CC5)(C)C)OC(=O)\C(=C/C)\C)OC(=O)C)CO)O)C)(CC4)C)(CC3)C
InChI
1S/C55H86O24/c1-10-23(2)46(71)79-43-44(72-24(3)60)55(22-59)26(17-50(43,4)5)25-11-12-30-51(6)15-14-32(52(7,21-58)29(51)13-16-53(30,8)54(25,9)18-31(55)61)75-49-41(77-48-38(67)36(65)34(63)28(20-57)74-48)39(68)40(42(78-49)45(69)70)76-47-37(66)35(64)33(62)27(1
InChI 密鑰
AXNVHPCVMSNXNP-ZELRDNAQSA-N
一般說明
應用
- QS-21在工程酵母中的完全生物合成。:本文报道了一种强效皂苷佐剂QS-21在工程酵母中的成功生物合成。该研究强调了大规模和可持续生产QS-21的潜力,这对疫苗开发和免疫治疗至关重要。(Liu et al., 2024)。
警告
法律資訊
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
-
Hi All, please, is this product suitable to detect bone marrow cell cycle in mice? Regards, Ahmad
1 answer-