重要文件
538927
Sigma-Aldrich
15d-PGJ2
A metabolite of PGD₂that has recently been identified as a natural ligand for PPARγ-dependent adipogenesis in transfected NIH/3T3 cells and for PPARγ response element (PPRE) in CV-1 cells.
同義詞:
15d-PGJ2
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H28O3
CAS號碼:
分子量::
316.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
oil
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
溶解度
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)CCC\C=C/C[C@@H]1\C(=C/C=C/CCCCC)\C(=O)C=C1
InChI
1S/C20H28O3/c1-2-3-4-5-6-10-13-18-17(15-16-19(18)21)12-9-7-8-11-14-20(22)23/h6-7,9-10,13,15-17H,2-5,8,11-12,14H2,1H3,(H,22,23)/b9-7-,10-6+,18-13+/t17-/m0/s1
InChI 密鑰
VHRUMKCAEVRUBK-GODQJPCRSA-N
一般說明
PGD2的一种代谢物,最近被鉴定为转染3T3细胞中PPARγ-依赖性脂肪生成和CV-1细胞中PPARγ反应元件(PPRE)的天然配体。与噻唑烷二酮类竞争PPARγ结合。
生化/生理作用
主要靶标
PPARγ-依赖性脂肪生成的天然配体
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:否
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:有害(C)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Petrova, T.V., et al. 1999.Proc.Natl.Acad.Sci. USA96, 4668.
Ricote, M., et al. 1998.Nature 391, 79.
Forman, B.M., et al. 1995.Cell 83, 803.
Kliewer, S.A., et al. 1995.Cell83, 813.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3