重要文件
5.32177
Sigma-Aldrich
类端粒沉默干扰体1(Tdp1)抑制剂,CD00509
同義詞:
类端粒沉默干扰体1(Tdp1)抑制剂,CD00509
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H6N2O3S
CAS號碼:
分子量::
222.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
效力
710 nM IC50
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
yellow
溶解度
DMSO: soluble
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
S=C1NC(=O)C(=Cc2[o]ccc2)C(=O)N1
InChI
1S/C9H6N2O3S/c12-7-6(4-5-2-1-3-14-5)8(13)11-9(15)10-7/h1-4H,(H2,10,11,12,13,15)
InChI 密鑰
VQRARDATQWRHGF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种细胞可渗透的亚烷基巴比妥酸酯类似物,可作为酪氨酸-DNA 磷酸二酯酶 1 的强效特异性抑制剂(Tdp1;IC50 = 710 nM),并增加 MCF-7 细胞中 g-H2AX 灶的数量。研究表明,可使 MCF-7 细胞对喜树碱(CPT)敏感,增加 DNA 断裂并减少细胞增殖。 但是,即便浓度水平高达 10 µM,它也不影响正常乳腺上皮细胞的生存能力。当与 PARP-1 抑制剂 Rucaparib 联合使用时,协同降低 MCF-7 细胞的增殖并诱导其凋亡。
生化/生理作用
主靶
Tdp1
细胞可透过性:是
警告
毒性:标准处理(A)
重構
重悬后,等分并冻存(-20°C)。储备液在 -20°C 条件下可稳定保存 3 个月。
其他說明
Dean, R.A., et al. 2014.J. Biolmol.Screen.19, 1372.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3