文件
5.06026
Sigma-Aldrich
X5050
≥97% (HPLC), powder, REST inhibitor, Calbiochem®
同義詞:
REST抑制剂,X5050, 神经元抑制因子(NRSF)抑制剂,X5050,X-5050,阻遏元件-1沉默转录因子(REST)抑制剂,X5050
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H15N3O3
分子量::
309.32
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
REST抑制剂,X5050,
化驗
≥97% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
light beige
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
一种作为抑制元件-1沉默转录因子(REST,Kruppel型锌指转录因子)抑制剂的细胞渗透性苯并咪唑衍生物。诱导HEK细胞中REST的122 kDa亚型呈剂量依赖性降低。据信它靶向REST降解,但不靶向其表达或与抑制元件结合序列的结合。显示可以挽救具有喹啉酸诱导的纹状体病变的小鼠前额叶皮质中REST调节的基因表达,例如BDNF。X5050的急性心室递送增加了BDNF和其他REST调节基因的表达。 还显示通过REST的降解促进人神经干细胞中BDNF和SNAP25的表达。
一种作为抑制元件-1沉默转录因子(REST,Kruppel型锌指转录因子)抑制剂的细胞渗透性苯并咪唑衍生物。诱导HEK细胞中REST的122 kDa亚型呈剂量依赖性降低。据信它靶向REST降解,但不靶向其表达或与抑制元件结合序列的结合。显示可以挽救具有喹啉酸诱导的纹状体病变的小鼠前额叶皮质中REST调节的基因表达,例如BDNF。X5050的急性心室递送增加了BDNF和其他REST调节基因的表达。 还显示通过REST降解促进人神经干细胞中BDNF和SNAP25的表达。
请注意,由于变化的含水量,该化合物的分子量是批次特异性的。
生化/生理作用
主要靶标
REST
细胞可渗透性:具有
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Charbord, J., et al, 2013, Stem Cells31, 1816.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3