重要文件
5.04173
Sigma-Aldrich
MAT2A抑制剂II,FIDAS-5
同義詞:
MAT2A抑制剂II,FIDAS-5, 甲硫氨酸S-腺苷转移酶2A抑制剂II,FIDAS5,(E)-4-(2-氯-6-氟苯乙烯基)-N-甲基苯胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H13ClFN
CAS號碼:
分子量::
261.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98% (HPLC)
品質等級
形狀
semisolid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
yellow
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1c(c(ccc1)Cl)\C=C\c2ccc(cc2)NC
InChI 密鑰
KXVXICBOMOGFMH-JXMROGBWSA-N
一般說明
FIDAS-3(目录号681677)的细胞可渗透的氟化N,N-二烷基氨基二苯乙烯(FIDAS)类似物,在无细胞测定(FIDAS-5的IC50 = 2.1 µM,FIDAS-3的IC50=4.9 µM;[L-Met]=[ATP]=1 mM,[MAT2A]=10 µg/mL;在反应30分钟之前预培养FIDAS20分钟)和基于细胞的(使用3 µM FIDAS-5或10µ M FIDAS-3处理36小时后,LS174T细胞中SAM和SAH水平分别降低64%和56%)测定中在抑制MAT2A催化的SAM(S-腺苷甲硫氨酸)合成方面均比FIDAS-3强>2倍。显示3 µM的FIDAS-5在体外可完全抑制LS174T CRC(结肠直肠癌)的增殖长达7 d,口服给药时,可有效抑制小鼠体内HT29 CRC肿瘤的扩增(在HT29异种移植18天后降低58%;从第4天开始20 mg/kg/天)。计算机辅助的计算机模拟预测FIDAS-3&-5在MAT2A二聚体的界面处靶向SAM结合口袋,并且体外结合研究显示FIDAS-3有效地与SAM竞争结合MAT2A。
生化/生理作用
主要靶标
MAT2A
可逆性:是
细胞可渗透性:具有
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Zhang, W., et al. 2013.ACS Chem. Biol.8, 796.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2