480855
4.80855
製藥生產
1 of 10
Sigma-Aldrich
251275
无水柠檬酸粉末
C0759
A6426
消泡剂 204
Supelco
1.09137
氢氧化钠 溶液
SAFC
1.37002
4.80905
Ammonia solution 10%
1.00241
1.00563
正磷酸
Millipore
3200-OP
C1909
柠檬酸 一水合物
500
EMPROVE® EXPERT
liquid
1.24 g/cm3 at 20 °C
15-25°C
Warning
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Emprove® 計劃是一個為我們的篩選器和單次用元件、製藥原料和起始材料提供全面徹底記錄的系統。
免費—登入下載
可透過訂閱或付費取得