重要文件
444201
Millipore
D-(+)-松三糖 一水合物
A substrate for α-glucosidase.
同義詞:
O-α-D-吡喃葡萄糖基-(1→3)-β-D呋喃果糖基-α-D-吡喃葡萄糖苷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H32O16 · H2O
CAS號碼:
分子量::
522.45
Beilstein:
99539
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.79
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 5819
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
water: 10 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]2(CO)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.H2O/c19-1-5-8(23)11(26)13(28)16(30-5)32-15-10(25)7(3-21)33-18(15,4-22)34-17-14(29)12(27)9(24)6(2-20)31-17;/h5-17,19-29H,1-4H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18+;/m1./s1
InChI 密鑰
CFXAVQUXSYFPDE-ZDVKUAOASA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
α-半乳糖苷酶的底物。
α-葡萄糖苷酶的底物。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Tatevossian, A. 1982.Arch.Oral Biol. 27, 39.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3