重要文件
431-50
Millipore
Centriprep Centrifugal Filter Unit
50 kDa cutoff, 15 mL volume
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
eCl@ss:
36100101
材料
Nylon cap
polycarbonate collector (for filtrate)
polycarbonate reservoir (for sample)
polypropylene seal
regenerated cellulose membrane
無菌
non-sterile
特點
holdup volume 0.5 mL
製造商/商標名
Centriprep®
參數
15 mL sample volume
技術
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
長度
135 cm
直徑
2.81 cm
過濾面積
2.84 cm2
孔徑
50 kDa NMWCO
應用
sample preparation
運輸包裝
ambient
一般說明
Filter Code: YM-50
Filter Type: 超滤
應用
甩平转子,最大离心力为 1,500 x g
50 kDa cutoff, 15 mL volume
特點和優勢
Minimum Final Concentrate Volume: 700 µL
外觀
Color Code: 玫瑰色
法律資訊
CENTRIPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany