OK to freeze
desiccated
顏色
off-white
溶解度
DMSO: 10 mg/mL
distilled water: 4 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
在温和条件下与伯胺反应生物素化蛋白质。由于它是水溶性的,因此该化合物可用于生物素化细胞表面蛋白和对有机溶剂敏感的蛋白。
生物素-NHS的水溶性形式。水溶性非常方便,无需在使用前将试剂溶解在有机溶剂(如二甲基甲酰胺(DMF)和二甲基亚砜(DMSO))中。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
水性溶液中不稳定;仅在使用前进行复溶。在DMSO中复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液可在-20°C最长稳定1个月。
分析報告
TLC测定均质单点
其他說明
Lisanti, M.P., et al. 1989.J. Cell Biol.109, 2145.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1