124039
Akt Inhibitor X
InSolution, ≥97%
同義詞:
InSolution Akt Inhibitor X, 10-(4ʹ-(N,N-Diethylamino)butyl)-2-chlorophenoxazine, HCl, 4-(2-Chloro-10H-phenoxazin-10-yl)-N,N-diethylbutan-1-amine, HCl, 4-(2-Chloro-10H-phenoxazin-10-yl)-N,N-diethylbutan-1-amine, HCl, 10-(4ʹ-(N,N-Diethylamino)butyl)-2-chlorophenoxazine, HCl
About This Item
推薦產品
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
ClC(C=C1)=CC2=C1OC3=C(N2CCCCN(CC)CC)C=CC=C3
InChI
1S/C20H25ClN2O.ClH/c1-3-22(4-2)13-7-8-14-23-17-9-5-6-10-19(17)24-20-12-11-16(21)15-18(20)23;/h5-6,9-12,15H,3-4,7-8,13-14H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
SVKSJUIYYCQZEC-UHFFFAOYSA-N
一般說明
生化/生理作用
Akt
包裝
警告
外觀
重構
其他說明
Thimmaiah, K.N., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 31924.