重要文件
1.99003
Supelco
缓冲溶液
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide solution), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (25°C) Certipur®
同義詞:
硼酸/氯化钾/氢氧化钠缓冲液
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12161705
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
品質等級
產品線
Certipur®
pH值
9.0 (25 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
應用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
形式
mixture
儲存溫度
15-25°C
一般說明
硼酸/氯化钠/氢氧化钠认证缓冲液由注册校准实验室使用高品质的试剂和水通过重量法制备而成。根据5点校准法,采用复合玻璃电极测定其pH值在25°C下为9.00。测量是按照DIN 19268采用符合DIN 19266、NIST、IUPAC、欧洲药典和美国药典的参考缓冲溶液。该缓冲液’的pH高度依赖于温度,因此使用过程中必须保持恒定的温度。
请浏览ISO证书和现场质量自评 以查看当前的鉴定证书。
http://www.sigma-aldrich.com下载证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
應用
用作校准pH测量仪器或pH电极的缓冲液标准品,并作为测量其他溶液pH值的对照品。
特點和優勢
  • 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认可实验室检测和验证
  • 可追溯至NIST 二级参考标准物质和PTB一级有证参考标准物质
  • 即用型溶液,30 mL袋装
  • 随附详细和批次特定的分析证书(CoA),便于有效审计
  • 产品标签遵循ISO指南31,包含订购号、物品描述、批号、安全数据和有效期的信息
  • 包装材料已按照ISO指南35进行详细稳定性研究
  • 准确度高,+/- 0.03(25°C)
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推薦
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects