重要文件
1.99001
Supelco
缓冲溶液
(potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) Certipur®
同義詞:
缓冲液,pH 4.01 (25°C)(邻苯二甲酸氢钾)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12161704
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
品質等級
描述
RTECS - CV6260000
產品線
Certipur®
pH值
4.0 (25 °C in H2O)
應用
PFAS testing
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
形式
mixture
儲存溫度
10-30°C
一般說明
邻苯二甲酸氢钾认证缓冲溶液是在注册的校准实验室用优质试剂通过重量法制备。根据5点校准法,采用复合玻璃电极测定其pH值在25°C下为4.01。测量按照 DIN 19268进行,采用符合DIN 19266、NIST、IUPAC、欧洲药典、美国药典的标准缓冲溶液 该缓冲液的pH高度依赖于温度,因此使用过程中必须保持恒定的温度。
请浏览ISO证书和现场质量自评 以查看当前的鉴定证书。
http://www.sigma-aldrich.com下载证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
應用
本缓冲液可用作校准 pH 测量仪器或 pH 电极的分析方法的标准品,并可用作测量其它溶液 pH 值的对照品。
特點和優勢
  • 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认可实验室检测和验证
  • 可直接追溯至NIST 二级参考标准物质和PTB一级有证参考标准物质
  • 即用型溶液以30 mL小袋的形式提供。
  • 随附详细和批次特定的分析证书(CoA),以便有效纳入质量管理体系
  • 产品标签遵循ISO指南31,包含订购号、物品描述、批号、安全数据和有效期的信息
  • 包装材料已按照ISO指南35进行详细稳定性研究
  • 25°C下精确至+/- 0.02
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
FAS 或「永遠化學物質」會在環境中持續存在,並對人類健康構成風險。探索我們用於定量 PFAS 的環境監測工具,協助研究人員、監管機構和實驗室測試 PFAS。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.