重要文件
182706
Sigma-Aldrich
SR1
≥98% (HPLC), solid, AhR antagonist, Calbiochem®
同義詞:
芳香烃受体(AhR)拮抗剂II, SR1
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H23N5OS
CAS號碼:
分子量::
429.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
芳香烃受体(AhR)拮抗剂II, SR1, The AhR Antagonist II, SR1 controls the biological activity of AhR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[s]1c2c(c(c1)c3nc4[n](cnc4c(n3)NCCc5ccc(cc5)O)C(C)C)cccc2
InChI
1S/C24H23N5OS/c1-15(2)29-14-26-21-23(25-12-11-16-7-9-17(30)10-8-16)27-22(28-24(21)29)19-13-31-20-6-4-3-5-18(19)20/h3-10,13-15,30H,11-12H2,1-2H3,(H,25,27,28)
InChI 密鑰
BGFHMYJZJZLMHW-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种可渗透细胞的嘌呤化合物,可作为高亲和力(针对[125I]-N3Br2DD与人AhR结合,IC50=40 nM)AhR拮抗剂(针对HepG2培养物中3 nM TCDD诱导的萤光素酶报道活性,IC50=127 nM),同时对一组61种激酶几乎没有活性。ShRNA,CH-223191(目录编号182705)或SR1处理全部的AhR表达和功能敲除导致脐带血来源的HSC(造血干细胞)的长期增殖/扩增培养物中CD34+群体的增强和持续在不含血清的培养基中以可逆的方式包含Tpo(目录编号605218),SCF(目录编号569600),Flt3配体(目录编号343010)和IL-6(目录编号407652)(与第21天经1至0 µM SR1处理的培养物相比,分别使总有核细胞和CD34+细胞分别增加11倍和73倍;从第0天到第21天,在1 µM SR1培养物中CD34+细胞增加1118倍)。SR1扩增的CD34+细胞保留了多向潜能,据报道,源自300个人CB CD34+细胞的SR1扩增后代在体内NSG SCID小鼠中表现出与10,000个未扩增的CB CD34+细胞相同水平的植入效率。SR1对人,猴和犬类有反应,但对大鼠或鼠类无反应。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:监管审查(Z)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液在-20°C条件下可稳定保存6个月。
其他說明
Boitano, A.E., et al. 2010.Science329, 1345.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3