180657
1.80657
同義詞:
乙醇
1 of 10
Sigma-Aldrich
603643
烯丙醇-1-13C
Supelco
1.07017
无水乙醇
48075
Ethanol 溶液
427047
乙醇-2-13C
E-031
乙醇-100(10支/盒)标准液 CRM
186414
氘代乙醇-d6
51976
酒精
540323
1,1,1-三氟-2-丙醇
E9644
重组人表皮细胞生长因子
M1167
磁力分离器
酒精, denatured, 85.5 % (v/v), for disinfection
1.59 (vs air)
44.6 mmHg ( 20 °C)
683 °F
denatured
19 %, 60 °F
83.5-87.5 % (v/v)85.5 % (v/v)
12.5-16.5 % (v/v) water
, Hazen ≤10
n20/D 1.3600 (lit.)
78 °C (lit.)
−114 °C (lit.)
0.835-0.845 g/mL at 20 °C
corresponds for identity (IR)
neat
CCO
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Danger
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
3 - Flammable liquids
WGK 1
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號