文件
171255-M
Millipore
氨苄西林钠盐,无菌,组织培养级
sterile, suitable for tissue culture
同義詞:
氨苄西林钠盐,无菌,组织培养级
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H18N3O4S · Na
CAS號碼:
分子量::
371.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
無菌
sterile
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
技術
tissue culture: suitable
顏色
yellow
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI 密鑰
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
一般說明
一种抑制细菌细胞壁合成的β-内酰胺类抗生素。通过γ-辐射灭菌。效价: ≥ 845 µg/mg。
通过干扰细菌壁合成中的末端反应杀死细菌的抗生素。 对革兰氏阴性细菌有效。 氨苄西林对假单胞菌属、肠杆菌属和吲哚阳性变形杆菌感染无效。通过γ-辐射灭菌。
生化/生理作用
效价(无水):≥845 µg/mg
警告
毒性:标准处理(A)
重構
在20 ml无菌H₂O中复溶,得到10 mg/ml的最终储备液浓度。
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液在-20°C条件下可稳定保存6个月。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1