推薦產品
產品名稱
Chromolith® RP-18封端, L × I.D.50 mm x 4.6 mm HPLC column
材料
PEEK column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
Chromolith®
特點
endcapped
包裝
1 ea of
標籤範圍
18% Carbon loading
參數
200 bar pressure
45 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
5 cm × 4.6 mm
基質
monolithic silica
基質活性組
C18 bonding phase
孔徑
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Chromolith® SpeedROD RP-18封端色谱柱具有直径2 μm的大孔隙,色谱柱效率超过80,000块板/米。中孔为 13 nm(130 150 Å),表面修饰物为带有完整封端的十八烷基硅烷。Chromolith® SpeedROD RP-18封端色谱柱属于USP L1类别。色谱柱效率可与5 μm粒径的全多孔颗粒柱相媲美。Chromolith® SpeedROD RP-18封端色谱柱非常适合LC-MS应用。
色谱柱长50mm,内径4.6 mm,是任何HPLC系统快速分离的最佳选择。
革命性的整体二氧化硅具有独特的大孔和中孔组合,实现了:
—在极低的柱背压下快速分离
—高矩阵公差,通过简化工作流程节省时间和成本
—色谱柱寿命延长节省了成本
—连接柱,流动梯度和使用粘度较高的流动相
推荐的保护柱有:
Chromolith® RP-18封端5-4.6保护柱(3件)[1.51452],带Chromolith®保护柱支架5 mm x 4.6 mm [1.52032]
或
Chromolith® RP-18封端10-4.6保护柱(3件)[1.51451]
保护柱支架10 mm x 4.6 mm [1.52033]
Chromolith®色谱柱耦合器可通过串联耦合多个色谱柱来大幅提高Chromolith®色谱柱的分离效率(最高100,000板/柱)。[1.51467]
需要更高效率?
Chromolith® HighResolution RP-18封端50-4.6 HPLC柱 [1.52021]的色谱柱效率超过140,000板/米。
了解更多:
手册:在任何系统上加速分离。Chromolith® Monolithic Silica HPLC柱
所有Supelco HPLC柱,包括整体Chromolith®柱,与HPLC和UHPLC仪器完全相容。
Supelco HPLC产品:任何LC仪器的最佳选择
應用
- 液相色谱-串联质谱法同时测定细胞提取物中8种精氨酸相关代谢物: 本研究探讨了Chromolith®RP-18封端柱在精确代谢分析中的应用,表明了该色谱柱在精氨酸相关代谢物的高分辨率和高通量分析中的有效性(Amatya et al., 2020)。
- 液相色谱-串联质谱法快速测定葛根、丹参、川芎配伍通脉方中30种多酚的含量: Chromolith®RP-18封端柱可以让我们快速有效地分离复杂草药配方中的多酚,研究体现了该柱在草药化学应用领域的能力(Wang et al., 2017)。
- 以整体柱和液相色谱法同时测定依巴斯汀与两种拟交感神经药物的含量.: 这项研究的亮点在于Chromolith RP-18封端柱具有同时分析多种化合物的能力,因此本研究提出了一种可以提高药物分析效率的方法(Ibrahim and Wahba, 2017)。
分析報告
压力: ≤ 15 bar
稳定性测试:通过测试
性能(蒽)
理论塔板数(N/m)(蒽): ≥ 80000
容量系数(蒽):3.6 - 4.6
拖尾因子(USP):0.90 - 1.55 %
选择性
分离因子(蒽/孕酮):1.95 - 2.35
法律資訊
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
相關內容
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.