product name
Chromolith® Performance RP-18封端100-4.6 HPLC柱, L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC column
材料
PEEK column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
Chromolith®
特點
endcapped
包裝
1 ea of
標籤範圍
18% Carbon loading
參數
200 bar pressure
45 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
10 cm × 4.6 mm
基質
monolithic silica
基質活性組
C18 bonding phase
孔徑
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Chromolith® Performance RP-18封端HPLC柱具有直径为2 μm的大孔,柱效率超过80000板/米。介孔为13nm(130Å),表面改性为具有完全封端的十八烷基硅烷。Chromolith® Performance RP-18封端柱属于USP L1分类。该柱的效率与5 μm粒度的完全多孔颗粒柱相当。
Chromolith® Performance RP-18封端色谱柱非常适合LC-MS应用。
100mm长和4.6mm内径的色谱柱尺寸是在任何HPLC系统上分离复杂样品的最佳选择。
革命性的单片二氧化硅具有独特的大孔和中孔组合,能够实现:
- 在极低的柱背压下快速分离
- 高矩阵容差,通过简化的工作流程节省时间和成本
- 由于延长了色谱柱子的使用寿命而节省了成本
- 色谱柱的连接、流动梯度和使用具有更高粘度的流动相
推荐的防护栏有:
Chromolith® RP-18端盖5-4.6防护弹壳(3件)[1.51452],带Chromolith®防护弹壳支架 5 mm x 4.6 mm[1.52032]或Chromolith® 18端盖10-4.6防护弹筒(3件)[1.51451],带Chromolith® 防护筒支架 10 mm x 4.6 mm [1.52033]
Chromolith®柱耦合器可用于通过串联耦合几个柱(每个柱最多100000个板)来显著提高Chromolith®柱的分离效率。[1.51467]
需要更高的效率吗?
Chromolith® HighResolution RP-18封端100-4.6 HPLC柱[1.52022]的柱效率超过140000板/米。
了解更多:
宣传册:在任何系统上都能穿越你的隔离区。Chromolith®硅胶整体高效液相色谱柱
所有Supelco高效液相色谱柱,包括整体Chromolith®柱,都与所有高效液相色谱仪和UHPLC仪器完全兼容。
Supelco HPLC产品:任何LC仪器的最佳选择
應用
- Salt pollution reduces turbidity, dissolved organic matter, and cyanobacteria in experimental vernal pool communities: Discusses environmental applications of calcium chloride, focusing on its use in managing ecosystems affected by salt pollution, demonstrating its role in environmental remediation and management. (Vigil and Schuler, 2024).
分析報告
碳含量:17,0 - 18,6 %
压力: ≤ 30 bar
稳定性测试:符合
性能(蒽)
理论塔板数(N/m)(蒽): ≥ 80000
容量系数(蒽):3,9 - 4,6
尾部(USP):0,90 - 1,60 %
选择性
分离因子(蒽/孕酮):1.95 - 2.35
法律資訊
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Optimized separation of Oligo Standard 6, an internally created HPLC-UV system suitability mix, on Chromolith® RP-18e columns with an evaluation of the effect of flow rates up to 3 mL/min and ion-pairing reagent, TEAA, on the separation.
Chromolith® RP-18e 色譜柱可藉由不同的流速和離子配對試劑評估,優化 Oligo Standard 6 的分離效果。
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
相關內容
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.