推薦產品
產品名稱
SeQuant® ZIC-HILIC™ 5µm,200Å 100 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
材料
PEEK-lined stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L114
產品線
SeQuant®
特點
endcapped: no
參數
550 bar pressure
70 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
10 cm × 2.1 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
ZIC-HILIC bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
200 Å pore size
工作pH值
2-7.5
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
SeQuant® ZIC®-HILIC亲水作用色谱柱专用于保留和分离所有类型的极性和亲水性化合物,实现高选择性和重现性的可靠色谱分析。 ZIC®-HILIC填料的硅胶基质键合着强极性永久两性离子。两性离子电荷1:1平衡,使ZIC®-HILIC色谱柱整体中性,具有微弱但重要的离子作用,更利于发挥分离选择性。进行ZIC®-HILIC色谱柱的方法开发时,不受pH影响的永久两性离子更利于选择性的调整,可保证在洗脱剂优化时,只有分析物受到影响(色谱柱不受影响)。色谱柱的200 Å孔径使其成为在亲水作用色谱条件下分离极性大分子的理想选择。250 mm x 2.1 mm内径的色谱柱规格驻留体积小,是使用UHPLC或优化的HPLC仪器分离复杂样品的最佳选择。优越的保留能力和稳健可靠的性能使得SeQuant® HILIC色谱柱在全球无数实验室备受欢迎。比如,美国FDA(美国食药监)已经推荐SeQuant® ZIC®-HILIC色谱柱用于三聚氰胺及相关物质的分析。SeQuant® HILIC色谱柱具有高稳定和低流失的优点,因而十分适合对背景要求较高的LC-MS应用,高背景会导致信号抑制,并干扰定量检测,同时还会更加损害仪器。高稳定性也令这种高效HILIC色谱柱同样适合传统的HPLC分析。详见Supelco HPLC色谱柱系列和方法开发资料:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南 手册:HPLC实用指南——方法开发指南
分析報告
理论塔板数(N/m)(胞嘧啶): ≥ 60000
对称性(胞嘧啶):0.95 - 1.40
对称性(胞嘧啶):0.95 - 1.40
法律資訊
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany