文件
1.46803
Millipore
Veg. Pept.Agar with LTHThio cont.-ICR +
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106231
NACRES:
NA.74
agency
USP 1116
品質等級
無菌
sterile; irradiated
形狀
solid
儲存期限
12 mo.
特點
ready-to-use
成份
Vegetable Peptone Agar with neutralizer: Lecithin, Polysorbate 80, Histidine and Sodium Thiosulfate
包裝
triple packed of
技術
Rapid Sterility Testing: suitable
pH值
7.1-7.5
溶解度
water: soluble
應用
environmental
pharmaceutical
surface monitoring
相容性
stand alone
儲存溫度
15-25°C
適合性
Yeast, bacteria and molds
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2