文件
124033
Sigma-Aldrich
Akt抑制剂XVI, AT7867
同義詞:
Akt抑制剂XVI, AT7867
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H20ClN3
分子量::
337.85
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥99% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
一种可渗透细胞的吡唑并化合物,可作为Akt(针对Akt1,Akt2和Akt3的IC50分别为32、17和47 nM),PKA(IC50 = 20 nM)和p70S6K(IC50 = 85 nM)的有效抑制剂,以ATP竞争的方式(使用Akt2的Ki=18 nM),对RSK1(IC50 >100 nM)和其他13种细胞激酶(IC50 >1 µM)的效力大大降低。已显示可减少GSK-3β(IC50范围为2.08至4.45 µM),S6R,FKHRL1的细胞磷酸化,并抑制在体外(IC50范围为0.94至11.86 µM)和小鼠体内(腹膜内注射20 mg/kg或口服90 mg/kg)表现出组成型Akt途径激活的癌症细胞的增殖。
一种可渗透细胞的吡唑并化合物,可作为Akt(针对Akt1,Akt2和Akt3的IC50分别为32、17和47 nM),PKA(IC50 = 20 nM)和p70S6K(IC50 = 85 nM)的有效抑制剂,以ATP竞争的方式(使用Akt2的Ki=18 nM),对RSK1(IC50 >100 nM)和其他13种细胞激酶(IC50 >1 µM)的活性大大降低,包括PDK1、PI 3-Kβ、SGK、GSK-3β和MEK1。显示可有效降低GSK-3β,S6R和FKHRL1的磷酸化水平(相对于GSK-3β pSer9水平,IC50范围为2.08至4.45 µM),并抑制癌细胞的增殖(IC50范围为0.94至11.86 µM),表现为组成性Akt途径激活,包括缺乏PTEN的MES-SA子宫肉瘤和U87MG胶质母细胞瘤细胞系。据报道,通过i.p.或p.o.的AT7867治疗(分别为20 mg/kg和90 mg/kg,每3天一次)会导致在携带MES-SA(在第10天通过i.p.或p.o.给药约占未处理对照品的40%)或U87MG(在第10天通过i.p.给药约占未处理对照品的50%)异种移植物体内的小鼠中Akt途径和肿瘤生长抑制。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
在复溶后,分装并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Grimshaw, K.M., et al. 2010.Mol.Cancer Ther.9, 1100.
Saxty, G., et al. 2007.J. Med. Chem.50, 2293.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3