Merck
跳轉至
A6730
Akt1/2激酶抑制剂
≥98% (HPLC), Akt1/2 kinase inhibitor, powder
同義詞:
1,3-二氢-1-(1-((4-(6-苯基-1H-咪唑[4,5-g)喹喔啉-7-基)苯基)甲基)-4-哌啶基)-2H-苯并咪唑-2-酮 三氟乙酸盐 水合物, Akti-1/2 三氟乙酸盐 水合物, Akt抑制剂八 三氟乙酸盐 水合物
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C34H29N7O · xC2HF3O2 · yH2O
CAS 編號:
分子量::
551.64 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
產品名稱
Akt1/2激酶抑制剂, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].OC(=O)C(F)(F)F.O=C1Nc2ccccc2N1C3CCN(CC3)Cc4ccc(cc4)-c5nc6cc7nc[nH]c7cc6nc5-c8ccccc8
InChI
1S/C34H29N7O.C2HF3O2.H2O/c42-34-39-26-8-4-5-9-31(26)41(34)25-14-16-40(17-15-25)20-22-10-12-24(13-11-22)33-32(23-6-2-1-3-7-23)37-29-18-27-28(36-21-35-27)19-30(29)38-33;3-2(4,5)1(6)7;/h1-13,18-19,21,25H,14-17,20H2,(H,35,36)(H,39,42);(H,6,7);1H2
InChI key
CRRPFKCJZALCLQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Akt在细胞增殖、凋亡、血管生成和糖尿病的信号转导途径中发挥作用。Akt1和Akt2双激酶抑制剂能够使肿瘤细胞对某些凋亡刺激敏感,并抑制体内Akt磷酸化。造血细胞中Akt1激酶的活性及其受细胞体内外信号因子的调节表明,AKT1的激活涉及激酶从胞质溶胶到膜的胞内易位。
Biochem/physiol Actions
Akt1/2激酶抑制剂;同工酶对Akt1有选择性。
同工酶选择性Akt1/2激酶抑制剂。在体外激酶试验中,Akt1/2激酶抑制剂显示IC50 = 58 nM、210 nM和2.12 mM,分别针对Akt1、Akt2和Akt3,抑制作用似乎是多重同源(酸碱度)结构域依赖性的,Akt1/2激酶抑制剂对酸碱度结构域缺失的Akts或其他密切相关的AGC家族激酶、PKA、PKC和SGK没有抑制作用,即使浓度高达50 & # 956;M.
Features and Benefits
该化合物由Merck & Co., Inc.(美国新泽西州Kenilworth)开发。想要浏览其他由制药公司开发的化合物以及已批准药物/候选药物清单, 请单击此处
这种化合物是激酶磷酸酶生物学研究的特色产品。点击此处发现更多特色激酶磷酸酶生物产品。在sigma.com/discover-bsm可了解更多关于生物活性小分子的其他研究领域。
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 1
本產品
124018124030SML0648
description
≥98% (HPLC)
description
Akt Inhibitor VIII, Isozyme-Selective, Akti-1/2, CAS 612847-09-3, is a cell-permeable, reversible inhibitor of Akt1/Akt2 (IC50 = 58 nM, 210 nM, & 2.12 µM for Akt1, Akt2, and Akt3, respectively).
description
The Akt Inhibitor XIII, Isozyme-Selective, Akti2-1/2 controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (mixture of regioisomers, HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL, water: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
originator
-
originator
-
originator
-
存儲類別/等級
11 - Combustible Solids
到底發生了什麼事?
WGK 3
閃點 (F)
Not applicable
閃點(°C)
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)