重要文件
1218
Sigma-Aldrich
Buffer, Phosphate pH 6.8
HARLECO® Used to dilute hematology and histology stains
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12161703
品質等級
形狀
liquid
顏色
colorless
pH值
6.8 ( in H2O)
mp
-0.1 °C
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
一般說明
HARLECO® Buffer, Phosphate pH 6.8
1218-75 1L Poly Bottle
應用
Buffer used in Wright and Wright-Giemsa staining protocols.
HARLECO® Used to dilute hematology and histology stains
法律資訊
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1