重要文件
1.14561
Supelco
Cyanide Test, photometric
photometric, 0.010-0.500 mg/L (CN-)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
氰化物测试管, photometric, 0.010-0.500 mg/L (CN-)
用途
sufficient for 25 tests
品質等級
特定分析物
cyanide
測量範圍
0.010-0.500 mg/L (CN-)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Barbituric acid, pyridine-carboxylic acid)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该方法符合DIN 38405-13,其类似于ISO 6703、EPA 335.2、APHA 4500-CN-E和ASTM D2036-09 D。
该Spectroquant®氰化物测试(Cell Test预装版)可以准确定量水样中游离和容易释放的氰化物含量。
方法原理:氰离子与氯化剂反应形成氯化氰,氯化氰可与1,3-二甲基巴比妥酸一起形成紫色染料(不含吡啶的König反应)。
该Spectroquant® Cell反应池测试包含预装试剂的16 mm圆形反应池(比色皿),以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有的Spectroquant®预装版(Cell Test)和试剂版(Reagent Test)测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2