product name
挥发酚测试盒, photometric, 0.002-0.100 mg/L (phenol), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 50-250 tests
特定分析物
phenol
測量範圍
0.002-0.100 mg/L (phenol)
0.025-5.0 mg/L (phenol)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (4-Aminoantipyrine)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法0.002 - 5.00 mg/l Spectroquant®
该方法类似于EPA 420.1、APHA 5530 C+D、ISO 6439和ASTM D1783-01。
该Spectroquant®酚试剂测试可以准确定量水性样品中的酚(及其衍生物)含量。
方法原理:在缓冲溶液中,在氧化剂存在的情况下酚及其邻位和间位取代化合物与4-氨基安替吡啉反应形成一种可用光度法测定的红色化合物。
该Spectroquant® 试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的比色池和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
该方法类似于EPA 420.1、APHA 5530 C+D、ISO 6439和ASTM D1783-01。
该Spectroquant®酚试剂测试可以准确定量水性样品中的酚(及其衍生物)含量。
方法原理:在缓冲溶液中,在氧化剂存在的情况下酚及其邻位和间位取代化合物与4-氨基安替吡啉反应形成一种可用光度法测定的红色化合物。
该Spectroquant® 试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的比色池和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
應用
- KUNKEL PHENOL TEST IN DIAGNOSIS OF ATHEROSCLEROSIS.: This article explores the utilization of the Kunkel phenol test in diagnosing atherosclerosis, indicating its relevance in clinical diagnostics rather than analytical chemistry applications (MEDVEDEV VP et al., 1964).
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3