重要文件
1.13124
Supelco
HPTLC板,硅胶60 RP-18 WF₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
同義詞:
高效RP-18硅胶HPTLC板
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 plates
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
200 μm
板長度 × 寬度
10 cm × 10 cm
粒徑
5-6 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
25个玻璃板 10 x 10 cm
RP修饰板用于两个目的:作为HPLC的试用方法和为特殊的分离选择各种溶剂系统。我们的RP修饰的硅胶层非常适合许多具有挑战性的分离,这些分离是未经修饰的硅胶所无能为力的。这些胶层使用水溶剂系统来分离极度非极性的物质,并对能适应离子对色谱的特定物质进行分析。更重要的是’,RP修饰的硅胶层很少受环境湿度的影响。和未修饰的硅胶不同,RP相不表现出催化活性。这使得它们成为易于氧化降解的不稳定物质的首选。
聯結
替代:13124-1; 13124
分析報告
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
层厚度:150 - 200 µm
d 50(激光衍射,尺寸分布):5 - 7 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
色谱检测
hRf 值(胆固醇,胆固醇测试):54 - 66