重要文件
1.05586
Supelco
LiChrospher® HPTLC 铝板,硅胶60 F₂₅₄s
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
同義詞:
TM=["LiChrospher"] HPTLC 硅胶板
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
aluminum support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 sheets
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
200 μm
板長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
薄片長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
粒徑
5-6 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
25 铝片 20 x 20cm
独特的HPTLC Lichrospher®板是第一个基于球形二氧化硅颗粒的薄层色谱板。它们提供了最终的薄层色谱性能和速度,可以对复杂样品进行高通量分析。
聯結
替代:105586-1
分析報告
层厚度:90 - 110 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 20 µm
色谱检测:
A)显色试验
hRf 值
-Violett 1,显色试验,亲脂性:
5 - 15
- Nitroechtblue,显色试验,亲脂性:20 - 30
- Sico- Fettblue,显色试验,亲脂性:50 - 60
分离数
-显色试验,亲脂性:
≥ 10.0
B)类固醇测试
hRf 值
-D-醛固酮,类固醇测试:
5 - 15
- 可的松,类固醇检测:20 - 30
- 黄体酮,类固醇检测:45 - 57
分离数
-类固醇测试:
≥ 42 - 10.0
在调节板上确定的典型值
洗脱剂A)甲苯(20%相对湿度)
洗脱剂B)乙酸乙酯/甲苯(95+5 v/v;20%相对湿度)
法律資訊
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany