重要文件
1.11567
Millipore
Geduran® Si 60
for column chromatography (0.040-0.063 mm)
同義詞:
二氧化硅
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
SiO2
CAS號碼:
分子量::
60.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41115711
酶委員會索引編號:
231-545-4
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
效力
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
體積密度
200‑800 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Geduran Si 60 for column chromatography (0.040-0.063 mm). CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
分析報告
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Loss on drying (150 °C): ≤ 12.0 %
Particle Size (d10): 25 - 45 µm
Particle Size (d50): 50 - 70 µm
Particle Size (d90): 90 - 115 µm
The spezific surface area and the pore volume are related to the raw material
法律資訊
GEDURAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany