110832
1.10832
同義詞:
二氧化硅
1 of 10
Millipore
1.07734
硅胶 60 (0.063-0.200 mm)
1.11567
Geduran® Si 60
1.09385
硅胶 60 (0.040-0.063 mm)
1.07754
硅胶 60
1.07733
硅胶 60 (0.2-0.5 mm)
Supelco
1.07730
硅胶60 GF254
1.08382
三(羟甲基)氨基甲烷
1.15111
硅胶 60 (0.015-0.040 mm)
SAFC
1.08386
1.06482
氢氧化钠颗粒
100
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
2230 °C (lit.)
>1600 °C (lit.)
200‑800 kg/m3
no temp limit
O=[Si]=O
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號