Merck
1.11544
SAFC
白蜡
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
製藥生產
同義詞:
白蜡
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12181502
酶委員會索引編號:
232-383-7
暫時無法取得訂價和供貨情況
agency
BP
Ph. Eur.
品質等級
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
solid
mp
64 °C
轉變溫度
flash point 265 °C
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
應用
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
儲存溫度
15-25°C
一般說明
在制剂中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用技巧和监管专业知识,我们可为您开发、放大和生产中的每一步骤提供支持。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
白蜡可作为固体制剂的润滑剂,以及半固体制剂如软膏、乳膏和胶囊的增稠剂。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
什麼是Emprove® 套裝?
Emprove® 計劃是一個為我們的篩選器和單次用元件、製藥原料和起始材料提供全面徹底記錄的系統。
Material Qualification Dossier
免費—登入下載
Quality Management Dossier
可透過訂閱或付費取得
Operational Excellence Dossier
可透過訂閱或付費取得
了解更多效益 Emprove® 計畫訂閱可提供
為什麼沒有這些文件?
Emprove® 檔案包含旨在支持藥品生產商的註冊過程和風險評估活動的訊息,並包含機密資訊。如果您想存取,請聯絡我們