文件
1.10958
Supelco
Kjeldahl tablets
for Wieninger method 5g/tablet
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352402
NACRES:
NB.21
品質等級
形狀
tablet
特定分析物
nitrogen
技術
photometry: suitable
pH值
5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
溶解度
200 g/L
儲存溫度
no temp limit
一般說明
Type: Wieninger catalyst Composition:
Na2SO4 96.5%
CuSO4 1.5%
Se 2.0%
分析報告
Appearance: grey tablets
Application test: conforms
Grey colour of the product is caused by raw material and does not affect the application.
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 3
1 of 3
文章
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.