等級
ACS reagent
agency
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
蒸汽壓力
2.6 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
powder
技術
PCR: suitable
雜質
≤0.005% Insoluble in methanol
≤0.05% Nonvolatile with methanol
mp
160 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: soluble
密度
1.440 g/cm3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
正離子痕跡
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES 字串
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI 密鑰
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
應用
- 通过肉桂酸与苯胺的酰胺化反应制备 N-取代肉桂酰胺。
- 以甘油为助催化剂,通过环氧化物与芳香胺的区域选择性开环制备 β-氨基醇。
- 通过硫醇到α, β-不饱和化合物的硫杂 Michael 加成制备有机硫化合物。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
酸和鹼圖表依序列出酸和鹼的強度(從最強到最弱)。簡單易用的實驗室參考圖表,適合科學家、研究人員和實驗室技術人員使用。
相關內容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.