文件
1.07192
Sigma-Aldrich
胃蛋白酶
(from porcine gastric mucosa) cryst. lyophilized 10 FIP-U/mg for biochemistry EC 3.4.23.1
同義詞:
胃蛋白酶
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
35000
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
酶委員會索引編號:
232-629-3
NACRES:
NA.21
生物源
Porcine gastric mucosa
品質等級
pH值
4.0-5.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解度
10 g/L
體積密度
380‑420 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
一般說明
结晶冻干(来自猪胃粘膜)10 FIP-U/mg,用于生物化学研究 EC 3.4.23.1。
蛋白酶
胃蛋白酶是紧密相关的天冬氨酸蛋白酶小家族的成员。胃蛋白酶水解蛋白质和肽,包括那些与芳香族或二羧酸L-氨基酸残基相邻的键的蛋白质和肽;优先裂解:Phe-和Leu-。
應用
结晶冻干的胃蛋白酶(来自猪胃粘膜)10 FIP-U/mg,用于生物化学研究 EC 3.4.23.1。CAS 9001-75-6,pH 4.0 - 5.0(10 g/l, H₂O, 20 °C),摩尔质量35000 g/mol。
分析報告
外观(性状)细结晶粉末外观(颜色)几乎白色活性(血红蛋白;pH 1.6;25 °C)≥ 10 FIP-U/mgpH-值(1 %;水)3.5 - 4.5水(根据卡尔费休法)≤ 8 %微生物检验通过测试菌落计数(需氧菌)≤ 10000 CFU/g菌落计数(酵母菌和霉菌)≤ 500 CFU/g沙门氏菌1 g中未检出大肠埃希菌1 g中未检出
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1