重要文件
1.06689
Supelco
二乙基二硫代氨基甲酸钠三水合物
(reagent for copper) GR for analysis ACS
同義詞:
二乙基二硫代氨基甲酸钠三水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H10NNaS2 · 3H2O
CAS號碼:
分子量::
225.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
205-710-6
NACRES:
NA.05
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
ACS reagent
品質等級
形狀
solid
效力
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1000 mg/kg LD50, skin (Rat)
特定分析物
sodium
pH值
7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
93 °C
溶解度
600 g/L
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[S-]C(=S)N(CC)CC.O.O.O
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI 密鑰
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
分析報告
含量测定(HClO₄): ≥ 97.0 %
硫酸灰分:30.0-36.0%
灵敏度(作为铜的试剂):通过测试
鉴别(IR):通过测试
符合ACS
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate
相關內容
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate.
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate