重要文件
1.07815
Supelco
二水氯化亚锡(II)
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
同義詞:
二水氯化亚锡(II)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Cl2Sn · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
225.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-868-0
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
產品線
EMSURE®
化驗
98.0-103.0% (SnCl2.2H2O basis, iodometric)
形狀
solid
效力
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.05% Substances not precipitated with H2S (as sulphates)
pH值
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
623 °C/1013 hPa (anhydrous substance)
mp
38 °C (anhydrous substance)
密度
2.71 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1250 kg/m3
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.002%
正離子痕跡
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Sn](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
  • The Effect of Precursor Concentration on the Particle Size, Crystal Size, and Optical Energy Gap of Ce(x)Sn(1-x)O(2) Nanofabrication: 本研究探讨了在制造铈掺杂氧化锡纳米材料工艺中,前体浓度(包括二水合氯化锡)对粒度和晶体尺寸的控制作用。这些参数对所生产的纳米材料的光学特性和能隙有重大影响,揭示了这种化合物在传感器、催化剂和能源设备等应用中的价值 (Al-Hada NM et al., 2021)。
聯結
替代品:SX0885-1
分析報告
含量(碘量法,SnCl₂·2H₂O):98.0-103.0%
同一性:通过测试
盐酸溶液外观:通过测试
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.002 %
重金属(以铅计): ≤ 0.005 %
As(砷): ≤ 0.0001 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Cu(铜): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.002 %
K(钾): ≤ 0.005 %
Na(钠): ≤ 0.01 %
NH₄(铵): ≤ 0.002 %
Pb(铅): ≤ 0.005%
没有与H₂S共沉淀的物质(以硫酸盐计): ≤ 0.05 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Cardio-vascular system, Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3