重要文件
1.06011
Supelco
甲醇
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC), SupraSolv®
同義詞:
木酒精
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OH
CAS號碼:
分子量::
32.04
Beilstein:
1098229
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-659-6
NACRES:
NA.03
bp:
64.7 °C (lit.)
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
甲醇, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
蒸汽密度
1.11 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
產品線
SupraSolv®
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
725 °F
效力
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
技術
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.329 (lit.)
運動黏度
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 9.7 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
SupraSolv ECD和FID是专门为与ECD(电子捕获检测器)和FID(火焰电离检测器)结合使用的气相色谱开发的。SupraSolv 溶剂可提供最大的指定保留时间范围、清晰的基线和最小的信噪比,从而可提供可靠且可重复的分析结果。
應用
甲醇用于:
  • 作为溶剂以制备GC/MS法热解油分析样品。[1]
  • 作为混合溶剂组分以提取油样。[2]
其他說明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律資訊
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Effects of repeated heating on fatty acid composition of plant-based cooking oils
Szabo Z, et al.
Food, 192, 11(2)-11(2) (2022)
Flash pyrolysis of heavy metal contaminated hardwoods from phytoremediation: Characterisation of biomass, pyrolysis oil and char/ash fraction
Stals M, et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 89(1), 22-29 (2010)