product name
酒精, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
蒸汽密度
1.59 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
產品線
SupraSolv®
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
683 °F
效力
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
環保替代產品特色
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
技術
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH值
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 12 °C
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
環保替代類別
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
SupraSolv® ECD和FID是专门为与ECD(电子捕获检测器)和FID(火焰电离检测器)结合使用的气相色谱开发的。SupraSolv®溶剂可提供最大的指定保留时间范围、清晰的基线和最小的信噪比,从而可提供可靠且可重复的分析结果。
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。乙醇是一种绿色环保溶剂,符合“更安全的溶剂和助剂”以及“使用可再生原料”的原则。点击此处以获取更多信息。
應用
适合用于气相色谱分析(GC),包括灵敏的残留物和环境分析。
常用于溶剂萃取与ECD和FID法GC分析。
常用于溶剂萃取与ECD和FID法GC分析。
腳註
1在瑞士分发和使用乙醇需要瑞士联邦酒精管理局的许可证。
法律資訊
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C