重要文件
1.05743
Supelco
Molecular sieve 0.4 nm
rods ~ 1.6 mm (1/16")
同義詞:
Molecular sieve 0.4 nm, Sodium aluminium silicate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41123003
酶委員會索引編號:
215-283-8
NACRES:
NB.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
rod
表面積
800 m2/g
損耗
≤5% loss on ignition, 950°C
粒徑
~1.6 mm
孔徑
0.4 nm
pH值
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
體積密度
700‑750 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI 密鑰
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Identity: passes test
Loss on ignition (950 °C): ≤ 5 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 15 %