重要文件
1.05705
Supelco
分子筛0.5 nm
beads ~ 2 mm
同義詞:
分子筛0.5 nm
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
41123003
酶委員會索引編號:
215-283-8
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
beads
表面積
800 m2/g
損耗
≤7.5% loss on ignition, 950°C
粒徑
~2 mm
孔徑
0.5 nm
pH值
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
體積密度
700‑750 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
分析報告
同一性:通过测试
灼烧失重(950 °C): ≤ 7.5 %
吸水量(24  小时,80 % 相对湿度): ≥ 20 %